Learn More
enQuireBio™ Recombinant Soybean Soybean P34 GST Protein
A cDNA sequence encoding the Soybean P34 GST was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre P34 GST Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Soybean
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15923989
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13564-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15943989
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13564-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15933989
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13564-1MG
1 mg
1815.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
P34 GST Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Soybean
GST
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM Tris-HCl, pH 8.0, 60mM NaCl, 10mM glutathione and 50% glycerol.