Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep TGF-alpha Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) TGF-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6777-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055770
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
TGF-alpha Protein
Research Use Only
TGFA
Recombinant Protein
E. coli
ENSTSALSDP PVAAAVVSHF NDCPDSHTQF CFHGTCRFLL QEEKPACVCH SGYVGARCEH ADLLAVVAAS QKKQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Sheep
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol