Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep IL12B / P40 Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IL12B / P40, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6210-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051590
  • 2645.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
24-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001009438.1
IL12B / P40 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Sheep
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
443472
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IL12B
Recombinant Protein
E. coli
IWELEKNVYV VELDWYPNAP GETVVLTCDT PEEDGITWTS DQSSEVLGSG KTLTIQVKEF GDAGQYTCHK GGEVLSRSLL LLHKKEDGIW STDILKDQKE PKAKSFLKCE AKDYSGHFTC SWLTAISTNL KFSVKSSRGS SDPRGVTCGA ASLSAEKVSM DHREYNKYTV ECQEGSACPA AEESLPIEVV MEAVHKLKYE NYTSSFFIRD IIKPDPPKNL QLRPLKNSRQ VEVSWEYPDT WSTPHSYFSL TFCVQVQGKN KREKKLFTDQ TSAKVTCHKD ANIRVQARDR YYSSFWSEWA SVSCS