Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep IFNG / Interferon Gamma Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IFNG / Interferon Gamma Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6206-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051560
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001009803.1
IFNG / Interferon Gamma Protein
Research Use Only
IFNG
Recombinant Protein
Yeast
QGPFFKEIEN LKEYFNASNP DVAKGGPLFS EILKNWKEES DKKIIQSQIV SFYFKLFENL KDNQVIQRSM DIIKQDMFQK FLNGSSEKLE DFKRLIQIPV DDLQIQRKAI NELIKVMNDL SPKSNLRKRK RSQNLFRGRR ASM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
443396
1 mg
Not determined.
Full Length
Sheep
His
Tris-based buffer, 50% glycerol