Learn More
enQuireBio™ Recombinant SARS SARS-CoV Protein
A cDNA sequence encoding the SARS-CoV was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5905.00€
Especificaciones
Nombre | SARS SARS-CoV Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | SARS |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953519
|
enQuireBio™
QP13423-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15943519
|
enQuireBio™
QP13423-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933519
|
enQuireBio™
QP13423-1MG |
1 mg |
5905.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SARS SARS-CoV Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
SARS | |
His | |
Sterile filtered and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASHMSDNG PQSNQRSAPR ITFGGPTDST DNNQNGGRNG ARPKQRRPQG LPNNTASWFT ALTQHGKEEL RFPRGQGVPI NTNSGPDDQI GYYRRATRRV RGGDGKMKEL SPRWYFYYLG TGPEASLPYG ANKEGIVWVA TEGALNTPKD HIGTRNPNNN AATVLQLPQG TTLPKGFYAE GSRGGSQASS RSSSRSRGNS RNSTPGSSRG NSPARMASGG GETALALLLL DRLNQLESKV SGKGQQQQGQ TVTKKSAAEA SKKPRQKRTA TKQYNVTQAF GRRGPEQTQG NFGDQDLIRQ GTDYKHWPQI AQFAPSASAF FGMSRIGMEV TPSGTWLTYH GAIKLDDKDP QFKDNVILLN KHIDAYKTFP PTEPKKDKKK KTDEAQPLPQ RQKKQPTVTL LPAADMDDFS RQLQNSMSGA SADSTQA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |