Learn More
enQuireBio™ Recombinant Salamander Leptin Salamander Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin Salamander was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
402.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | Salamander Leptin Salamander Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | By inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. Its activity in that test is similar to that of mouse leptin (see Salomon et al (2006) Protein Expression and Purifcation 47, 128–136). |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915088
|
enQuireBio™
QP10760-100UG |
100 μg |
402.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935088
|
enQuireBio™
QP10760-200UG |
200 μg |
530.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925088
|
enQuireBio™
QP10760-1MG |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Salamander Leptin Salamander Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The sequence of the ten N-terminal amino acids was determined and was found to be Ala-Ile-Met-Val-Asp-Gln-Leu-Arg-Met-Asp | |
Greater than 99.0% as determined by: (a) Analysis by Gel-Filtration. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
By inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. Its activity in that test is similar to that of mouse leptin (see Salomon et al (2006) Protein Expression and Purifcation 47, 128–136). | |
Salamander | |
Untagged | |
The Salamander Leptin was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3. |