Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Trehalose-phosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Trehalose-phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre S. cerevisiae Trehalose-phosphatase Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada S. cerevisiae
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16006891 Ver documentos enQuireBio™
QP8863-EC-50UG
50 μg 437.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
16056881 Ver documentos enQuireBio™
QP8863-EC-100UG
100 μg 760.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
16066881 Ver documentos enQuireBio™
QP8863-EC-10UG
10 μg 309.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
16076881 Ver documentos enQuireBio™
QP8863-EC-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
16086881 Ver documentos enQuireBio™
QP8863-EC-200UG
200 μg 1245.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
16096881 Ver documentos enQuireBio™
QP8863-EC-500UG
500 μg 1715.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
S. cerevisiae Trehalose-phosphatase Protein
His
S. cerevisiae
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_010359.1
Recombinant Protein
E. coli
GEFHAKELKE KLLSFTDDFD LEVMDGKANI EVRPRFVNKG EIVKRLVWHQ HGKPQDMLKG ISEKLPKDEM PDFVLCLGDD FTDEDMFRQL NTIETCWKEK YPDQKNQWGN YGFYPVTVGS ASKKTVAKAH LTDPQQVLET LGLLVGDVSL FQSAGTVDLD SRGHVKNSES SLKSKLASKA YVMKRSASYT GAK
851646
TPS2