Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Trehalose-phosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Trehalose-phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8863-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16006891
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_010359.1
S. cerevisiae Trehalose-phosphatase Protein
Research Use Only
TPS2
Recombinant Protein
E. coli
GEFHAKELKE KLLSFTDDFD LEVMDGKANI EVRPRFVNKG EIVKRLVWHQ HGKPQDMLKG ISEKLPKDEM PDFVLCLGDD FTDEDMFRQL NTIETCWKEK YPDQKNQWGN YGFYPVTVGS ASKKTVAKAH LTDPQQVLET LGLLVGDVSL FQSAGTVDLD SRGHVKNSES SLKSKLASKA YVMKRSASYT GAK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
851646
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol