Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Pyruvate carboxylase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Pyruvate carboxylase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_011453.1
ID de gen (Entrez) 852818
Nombre S. cerevisiae Pyruvate carboxylase 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16027160
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7045-YE-100UG
100 μg
1100.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16067160
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7045-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16037160
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7045-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16057160
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7045-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16077160
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7045-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16047160
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7045-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_011453.1
S. cerevisiae Pyruvate carboxylase 1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
852818
Research Use Only
PYC1
Recombinant Protein
Yeast
EKNKILVANR GEIPIRIFRT AHELSMQTVA IYSHEDRLST HKQKADEAYV IGEVGQYTPV GAYLAIDEII SIAQKHQVDF IHPGYGFLSE NSEFADKVVK AGITWIGPPA EVIDSVGDKV SARNLAAKAN VPTVPGTPGP IETVEEALDF VNEYGYPVII KAAFGGGGRG MRVVREGDDV ADAFQRATSE ARTAFGNGTC FVERFLDKPK HIEVQLLADN HGNVVHLFER DCSVQRRHQK VVEVAPAKTL PREVRDAILT DAVKLAKECG YRNAGTAEFL VDNQNRHYFI EINPRIQVEH TITEEITGID IVAAQIQIAA GASLPQLGLF QDKITTRGFA IQCRITTEDP AKNFQPDTGR IEVYRSAGGN GVRLDGGNAY AGTIISPHYD SMLVKCSCSG STYEIVRRKM IRALIEFRIR GVKTNIPFLL TLLTNPVFIE GTYWTTFIDD TPQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.