Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Proliferating cell nuclear antigen Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Proliferating cell nuclear antigen, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6471-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073530
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_009645.1
S. cerevisiae Proliferating cell nuclear antigen Protein
Research Use Only
POL30
Recombinant Protein
E. coli
MLEAKFEEAS LFKRIIDGFK DCVQLVNFQC KEDGIIAQAV DDSRVLLVSL EIGVEAFQEY RCDHPVTLGM DLTSLSKILR CGNNTDTLTL IADNTPDSII LLFEDTKKDR IAEYSLKLMD IDADFLKIEE LQYDSTLSLP SSEFSKIVRD LSQLSDSINI MITKETIKFV ADGDIGSGSV IIKPFVDMEH PETSIKLEMD QPVDLTFGAK YLLDIIKGSS LSDRVGIRLS SEAPALFQFD LKSGFLQFFL APKFNDEE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
852385
10 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol