Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Neutral trehalase Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Neutral trehalase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8922-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057191
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_010284.1
S. cerevisiae Neutral trehalase Protein
Research Use Only
NTH1
Recombinant Protein
E. coli
YMWDDESGFF FDYNTKIKHR TSYESATTFW ALWAGLATKE QAQKMVEKAL PKLEMLGGLA ACTERSRGPI SISRPIRQWD YPFGWAPHQI LAWEGLRSYG YLTVTNRLAY RWLFMMTKAF VDYNGIVVEK YDVTRGTDPH RVEAEYGNQG ADFKGAATEG FGWVNASYIL GLKYMNSHAR RALGACIPPI SFFSSLRPQE RNLYGL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
851564
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol