Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Hexokinase-1 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Hexokinase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6166-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051280
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_116711.3
S. cerevisiae Hexokinase-1 Protein
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
850614
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
HXK1
Recombinant Protein
E. coli
VHLGPKKPQA RKGSMADVPK ELMDEIHQLE DMFTVDSETL RKVVKHFIDE LNKGLTKKGG NIPMIPGWVM EFPTGKESGN YLAIDLGGTN LRVVLVKLSG NHTFDTTQSK YKLPHDMRTT KHQEELWSFI ADSLKDFMVE QELLNTKDTL PLGFTFSYPA SQNKINEGIL QRWTKGFDIP NVEGHDVVPL LQNEISKREL PIEIVALIND TVGTLIASYY TDPETKMGVI FGTGVNGAFY DVVSDIEKLE GKLADDIPSN SPMAINCEYG SFDNEHLVLP RTKYDVAVDE QSPRPGQQAF EKMTSGYYLG ELLRLVLLEL NEKGLMLKDQ DLSKLKQPYI MDTSYPARIE DDPFENLEDT DDIFQKDFGV KTTLPERKLI RRLCELIGTR AARLAVCGIA AICQKRGYKT GHIAADGSVY NKYPGFKEAA AKGLRDIYGW TGDASKDPIT IVPAEDGSGA GAAVIAALSE KRIAEGKSLG IIGA