Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae GTP-binding protein YPT1 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) GTP-binding protein YPT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7341-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058320
  • 437.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
21-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_116615.1
S. cerevisiae GTP-binding protein YPT1 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
850505
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
YPT1
Recombinant Protein
E. coli
MNSEYDYLFK LLLIGNSGVG KSCLLLRFSD DTYTNDYIST IGVDFKIKTV ELDGKTVKLQ IWDTAGQERF RTITSSYYRG SHGIIIVYDV TDQESFNGVK MWLQEIDRYA TSTVLKLLVG NKCDLKDKRV VEYDVAKEFA DANKMPFLET SALDSTNVED AFLTMARQIK ESMSQQNLNE TTQKKEDKGN VNLKGQSLTN TGGGCC