Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae GTP-binding nuclear protein GSP1 / CNR1 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) GTP-binding nuclear protein GSP1/CNR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_013396.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 851000 |
Nombre | S. cerevisiae GTP-binding nuclear protein GSP1 / CNR1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16047530
|
enQuireBio™
QP7163-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067530
|
enQuireBio™
QP7163-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057530
|
enQuireBio™
QP7163-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077530
|
enQuireBio™
QP7163-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087530
|
enQuireBio™
QP7163-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097530
|
enQuireBio™
QP7163-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_013396.1 | |
S. cerevisiae GTP-binding nuclear protein GSP1 / CNR1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
851000 | |
Research Use Only | |
GSP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SAPAANGEVP TFKLVLVGDG GTGKTTFVKR HLTGEFEKKY IATIGVEVHP LSFYTNFGEI KFDVWDTAGQ EKFGGLRDGY YINAQCAIIM FDVTSRITYK NVPNWHRDLV RVCENIPIVL CGNKVDVKER KVKAKTITFH RKKNLQYYDI SAKSNYNFEK PFLWLARKLA GNPQLEFVAS PALAPPEVQV DEQLMQQYQQ EMEQATALPL PDEDDADL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |