Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae GTP-binding nuclear protein GSP1 / CNR1 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) GTP-binding nuclear protein GSP1/CNR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7163-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16077530
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_013396.1
S. cerevisiae GTP-binding nuclear protein GSP1 / CNR1 Protein
Research Use Only
GSP1
Recombinant Protein
E. coli
SAPAANGEVP TFKLVLVGDG GTGKTTFVKR HLTGEFEKKY IATIGVEVHP LSFYTNFGEI KFDVWDTAGQ EKFGGLRDGY YINAQCAIIM FDVTSRITYK NVPNWHRDLV RVCENIPIVL CGNKVDVKER KVKAKTITFH RKKNLQYYDI SAKSNYNFEK PFLWLARKLA GNPQLEFVAS PALAPPEVQV DEQLMQQYQQ EMEQATALPL PDEDDADL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
851000
200 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol