missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Chitin deacetylase 2 Protein

A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Chitin deacetylase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

103.00€ - 1857.00€

Especificaciones

Nombre S. cerevisiae Chitin deacetylase 2 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada S. cerevisiae
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16018391 Ver documentos enQuireBio™
QP9473-YE-100UG
100 μg 414.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-10-2019
Añadir a la cesta
 
16028391 Ver documentos enQuireBio™
QP9473-YE-10UG
10 μg 103.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-10-2019
Añadir a la cesta
 
16038391 Ver documentos enQuireBio™
QP9473-YE-1MG
1 mg 1857.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-10-2019
Añadir a la cesta
 
16048391 Ver documentos enQuireBio™
QP9473-YE-200UG
200 μg 657.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-10-2019
Añadir a la cesta
 
16058391 Ver documentos enQuireBio™
QP9473-YE-500UG
500 μg 1141.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-10-2019
Añadir a la cesta
 
16068391 Ver documentos enQuireBio™
QP9473-YE-50UG
50 μg 253.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-10-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

S. cerevisiae Chitin deacetylase 2 Protein
His
S. cerevisiae
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_013411.1
Recombinant Protein
Yeast
EANREDLKQI DFQFPVLERA ATKTPFPDWL SAFTGLKEWP GLDPPYIPLD FIDFSQIPDY KEYDQNHCDS VPRDSCSFDC HHCTEHDDVY TCSKLSQTFD DGPSASTTKL LDRLKHNSTF FNLGVNIVQH PDIYQRMQKE GHLIGSHTWS HVYLPNVSNE KIIAQIEWSI WAMNATGNHT PKWFRPPYGG IDNRVRAITR QFGLQAVLWD HDTFDWSLLL NDSVITEQEI LQNVINWNKS GTGLILEHDS TEKTVDLAIK INKLIGDDQS TVSHCVGGID YIKEFLS
851017
CDA2