Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Chitin deacetylase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Chitin deacetylase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9473-ye-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058391
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Especificaciones
NP_013411.1
S. cerevisiae Chitin deacetylase 2 Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
851017
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CDA2
Recombinant Protein
Yeast
EANREDLKQI DFQFPVLERA ATKTPFPDWL SAFTGLKEWP GLDPPYIPLD FIDFSQIPDY KEYDQNHCDS VPRDSCSFDC HHCTEHDDVY TCSKLSQTFD DGPSASTTKL LDRLKHNSTF FNLGVNIVQH PDIYQRMQKE GHLIGSHTWS HVYLPNVSNE KIIAQIEWSI WAMNATGNHT PKWFRPPYGG IDNRVRAITR QFGLQAVLWD HDTFDWSLLL NDSVITEQEI LQNVINWNKS GTGLILEHDS TEKTVDLAIK INKLIGDDQS TVSHCVGGID YIKEFLS