Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Alpha-galactosidase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Alpha-galactosidase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | S. cerevisiae Alpha-galactosidase 1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | MEL1 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16038020
|
enQuireBio™
QP7286-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058020
|
enQuireBio™
QP7286-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048020
|
enQuireBio™
QP7286-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068020
|
enQuireBio™
QP7286-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078020
|
enQuireBio™
QP7286-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088020
|
enQuireBio™
QP7286-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
S. cerevisiae Alpha-galactosidase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
MEL1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VSPSYNGLGL TPQMGWDNWN TFACDVSEQL LLDTADRISD LGLKDMGYKY IILDDCWSSG RDSDGFLVAD EQKFPNGMGH VADHLHNNSF LFGMYSSAGE YTCAGYPGSL GREEEDAQFF ANNRVDYLKY DNCYNKGQFG TPEISYHRYK AMSDALNKTG RPIFYSLCNW GQDLTFYWGS GIANSWRMSG DVTAEFTRPD SRCPCDGDEY DCKYAGFHCS IMNILNKAAP MGQNAGVGGW NDLDNLEVGV GNLTDDEEKA HFSMWAMVKS PLIIGANVNN LKASSYSIYS QASVIAINQD SNGIPATRVW RYYVSDTDEY GQGEIQMWSG PLDNGDQVVA LLNGGSVSRP MNTTLEEIFF DSNLGSKKLT STWDIYDLWA NRVDNSTASA ILGRNKTATG ILYNATEQSY KDGLSKNDTR LFGQKIGSLS PNAILNTTVP AHGIAFYRLR PSS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |