Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Alpha-galactosidase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Alpha-galactosidase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7286-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16068020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
S. cerevisiae Alpha-galactosidase 1 Protein
Research Use Only
MEL1
Recombinant Protein
E. coli
VSPSYNGLGL TPQMGWDNWN TFACDVSEQL LLDTADRISD LGLKDMGYKY IILDDCWSSG RDSDGFLVAD EQKFPNGMGH VADHLHNNSF LFGMYSSAGE YTCAGYPGSL GREEEDAQFF ANNRVDYLKY DNCYNKGQFG TPEISYHRYK AMSDALNKTG RPIFYSLCNW GQDLTFYWGS GIANSWRMSG DVTAEFTRPD SRCPCDGDEY DCKYAGFHCS IMNILNKAAP MGQNAGVGGW NDLDNLEVGV GNLTDDEEKA HFSMWAMVKS PLIIGANVNN LKASSYSIYS QASVIAINQD SNGIPATRVW RYYVSDTDEY GQGEIQMWSG PLDNGDQVVA LLNGGSVSRP MNTTLEEIFF DSNLGSKKLT STWDIYDLWA NRVDNSTASA ILGRNKTATG ILYNATEQSY KDGLSKNDTR LFGQKIGSLS PNAILNTTVP AHGIAFYRLR PSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol