Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae 26S proteasome regulatory subunit RPN13 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) 26S proteasome regulatory subunit RPN13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7460-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058910
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_013525.3
S. cerevisiae 26S proteasome regulatory subunit RPN13 Protein
Research Use Only
RPN13
Recombinant Protein
E. coli
SMSSTVIKFR AGVCEYNEDS RLCTPIPVQG EIEIKPNEEE ELGFWDFEWR PTEKPVGREL DPISLILIPG ETMWVPIKSS KSGRIFALVF SSNERYFFWL QEKNSGNLPL NELSAKDKEI YNKMIGVLNN SSESDEEESN DEKQKAQDVD VSMQD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
851140
10 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol