Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae 2-deoxyglucose-6-phosphate phosphatase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) 2-deoxyglucose-6-phosphate phosphatase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9588-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_011910.1
S. cerevisiae 2-deoxyglucose-6-phosphate phosphatase 1 Protein
Research Use Only
DOG1
Recombinant Protein
Yeast
MAEFSADLCL FDLDGTIVST TVAAEKAWTK LCYEYGVDPS ELFKHSHGAR TQEVLRRFFP KLDDTDNKGV LALEKDIAHS YLDTVSLIPG AENLLLSLDV DTETQKKLPE RKWAIVTSGS PYLAFSWFET ILKNVGKPKV FITGFDVKNG KPDPEGYSRA RDLLRQDLQL TGKQDLKYVV FEDAPVGIKA GKAMGAITVG ITSSYDKSVL FDAGADYVVC DLTQVSVVKN NENGIVIQVN NPLTRA
Greater than 85.6% as determined by SDS-PAGE.
856440
200 μg
Not determined.
Full. Length
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol