Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphopain B Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Staphopain B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9880-ye-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16048901
  • 2060.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
19-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
WP_001088793.1
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
sspB
Recombinant Protein
Yeast
DQVQYENTLK NFKIREQQFD NSWCAGFSMA ALLNATKNTD TYNAHDIMRT LYPEVSEQDL PNCSTFPNQM IEYGKSQGRD IHYQEGVPSY EQVDQLTKDN VGIMILAQSV SQNPNDPHLG HALAVVGNAK INDQEKLIYW NPWDTELSIQ DADSSLLHLS FNRDYNWYGS MIGY
S. aureus Staphopain B Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol