Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MRSA252) Holo-[acyl-carrier-protein] synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000581197.1 |
---|---|
Nombre | S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | acpS |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16020511
|
enQuireBio™
QP7737-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16040511
|
enQuireBio™
QP7737-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16030511
|
enQuireBio™
QP7737-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16050511
|
enQuireBio™
QP7737-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060511
|
enQuireBio™
QP7737-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070511
|
enQuireBio™
QP7737-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_000581197.1 | |
Research Use Only | |
acpS | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIHGIGVDLI EIDRIKVLYS KQPKLVERIL TKNEQHKFNN FTHEQRKIEF LAGRFATKEA FSKALGTGLG KHVAFNDIDC YNDELGKPKI DYEGFIVHVS ISHTEHYAMS QVVLEKSAF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |