missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. aureus fabD Protein

A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) fabD, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7663-ye-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16050061

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

WP_000047348.1
1 mg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus fabD Protein
Research Use Only
fabD
Recombinant Protein
Yeast
MSKTAIIFPG QGAQKVGMAQ DLFNNNDQAT EILTSAANTL DFDILETMFT DEEGKLGETE NTQPALLTHS SALLAALKNL NPDFTMGHSL GEYSSLVAAD VLSFEDAVKI VRKRGQLMAQ AFPTGVGSMA AVLGLDFDKV DEICKSLSSD DKIIEPANIN CPGQIVVSGH KALIDELVEK GKSLGAKRVM PLAVSGPFHS SLMKVIEEDF SSYINQFEWR DAKFPVVQNV NAQGETDKEV IKSNMVKQLY SPVQFINSTE WLIDQGVDHF IEIGPGKVLS GLIKKINRDV KLTSIQTLED VKGWNEND
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales