Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus esxA Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MSSA476) esxA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7776-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050721
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_001240826.1
S. aureus esxA Protein
Research Use Only
esxA
Recombinant Protein
E. coli
MAMIKMSPEE IRAKSQSYGQ GSDQIRQILS DLTRAQGEIA ANWEGQAFSR FEEQFQQLSP KVEKFAQLLE EIKQQLNSTA DAVQEQDQQL SNNFGLQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
31213083
200 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol