Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Escherichia coli ssPA / Stringent starvation Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 3710.00€
Especificaciones
Número de acceso WP_000676548.1
Nombre S. aureus Escherichia coli ssPA / Stringent starvation Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen ssPA
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15956339
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5524-50UG
50 μg
112.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15936339
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5524-250UG
250 μg
263.00€
250 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15946339
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5524-500UG
500 μg
505.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15926339
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5524-1MG
1 mg
885.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15966339
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5524-5MG
5 mg
3710.00€
5 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
WP_000676548.1
Research Use Only
ssPA
S. aureus
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5
S. aureus Escherichia coli ssPA / Stringent starvation Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MLPNNDRHQI TDTTNGHYAP VTYIQVEAPT GTFIASGVVV GKDTLLTNKH VVDATHGDPH ALKAFPSAIN QDNYPNGGFT AEQITKYSGE GDLAIVKFSP NEQNKHIGEV VKPATMSNNA ETQVNQNITV TGYPGDKPVA TMWESKGKIT YLKGEAMQYD LSTTGGNSGS PVFNEKNEVI GIHWGGVPNE FNGAVFINEN VRNFLKQNIE DIHFANDDQP NNPDNPDNPN NPDNPNNPDE PNNPDNPNNP DNPDNGDNNN SDNPDAA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.