Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type H Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Enterotoxin type H, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7312-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000608674.1
50 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Enterotoxin type H Protein
Research Use Only
entH
Recombinant Protein
E. coli
EDLHDKSELT DLALANAYGQ YNHPFIKENI KSDEISGEKD LIFRNQGDSG NDLRVKFATA DLAQKFKNKN VDIYGASFYY KCEKISENIS ECLYGGTTLN SEKLAQERVI GANVWVDGIQ KETELIRTNK KNVTLQELDI KIRKILSDKY KIYYKDSEIS KGLIEFDMKT PRDYSFDIYD LKGENDYEID KIYEDNKTLK SDDISHIDVN LYTKKKV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.