Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type C-1 Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Enterotoxin type C-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7401-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058680
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_001043549.1
50 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Enterotoxin type C-1 Protein
Research Use Only
entC1
Recombinant Protein
E. coli
ESQPDPTPDE LHKASKFTGL MENMKVLYDD HYVSATKVKS VDKFLAHDLI YNISDKKLKN YDKVKTELLN EGLAKKYKDE VVDVYGSNYY VNCYFSSKDN VGKVTGGKTC MYGGITKHEG NHFDNGNLQN VLIRVYENKR NTISFEVQTD KKSVTAQELD IKARNFLINK KNLYEFNSSP YETGYIKFIE NNGNTFWYDM MPAPGDKFDQ SKYLMMYNDN KTVDSKSVKI EVHLTTKNG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.