Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus E.coli Enoyl-ACP Reductase / FABI Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MRSA252) E.coli Enoyl-ACP Reductase / FABI, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7753-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050591
  • 2645.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
13-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
WP_000933195.1
S. aureus E.coli Enoyl-ACP Reductase / FABI Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
31213761
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
fabI
Recombinant Protein
E. coli
MLNLENKTYV IMGIANKRSI AFGVAKVLDQ LGAKLVFTYR KERSRKELEK LLEQLNQPEA HLYQIDVQSD EEVINGFEQI GKDVGNIDGV YHSIAFANME DLRGRFSETS REGFLLAQDI SSYSLTIVAH EAKKLMPEGG SIVATTYLGG EFAVQNYNVM GVAKASLEAN VKYLALDLGP DNIRVNAISA GPIRTLSAKG VGGFNTILKE IEERAPLKRN VDQVEVGKTA AYLLSDLSSG VTGENIHVDS GFHAIK