Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Clumping factor A Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) Clumping factor A, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 4075.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_001056223.1 |
---|---|
Nombre | S. aureus Clumping factor A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | clfA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16030091
|
enQuireBio™
QP7668-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16050091
|
enQuireBio™
QP7668-YE-1MG |
1 mg |
4075.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16040091
|
enQuireBio™
QP7668-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060091
|
enQuireBio™
QP7668-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070091
|
enQuireBio™
QP7668-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16080091
|
enQuireBio™
QP7668-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_001056223.1 | |
Research Use Only | |
clfA | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GTDITNQLTN VTVGIDSGTT VYPHQAGYVK LNYGFSVPNS AVKGDTFKIT VPKELNLNGV TSTAKVPPIM AGDQVLANGV IDSDGNVIYT FTDYVNTKDD VKATLTMPAY IDPENVKKTG NVTLATGIGS TTANKTVLVD YEKYGKFYNL SIKGTIDQID KTNNTYRQTI YVNPSGDNVI APVLTGNLKP NTDSNALIDQ QNTSIKVYKV DNAADLSESY FVNPENFEDV TNSVNITFPN PNQYKVEFNT PDDQITTPYI VVVNGHIDPN SKGDLALRST LYGYNSNIIW RSMSWDNEVA FNNGSGSGDG IDKPVVPEQP DEPGEIEPIP E | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
S. aureus Clumping factor A Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). Protein | |
S. aureus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |