Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Clumping factor A Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) Clumping factor A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7668-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040091
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_001056223.1
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). Protein
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Clumping factor A Protein
Research Use Only
clfA
Recombinant Protein
Yeast
GTDITNQLTN VTVGIDSGTT VYPHQAGYVK LNYGFSVPNS AVKGDTFKIT VPKELNLNGV TSTAKVPPIM AGDQVLANGV IDSDGNVIYT FTDYVNTKDD VKATLTMPAY IDPENVKKTG NVTLATGIGS TTANKTVLVD YEKYGKFYNL SIKGTIDQID KTNNTYRQTI YVNPSGDNVI APVLTGNLKP NTDSNALIDQ QNTSIKVYKV DNAADLSESY FVNPENFEDV TNSVNITFPN PNQYKVEFNT PDDQITTPYI VVVNGHIDPN SKGDLALRST LYGYNSNIIW RSMSWDNEVA FNNGSGSGDG IDKPVVPEQP DEPGEIEPIP E
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.