Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Adapter protein MecA Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MW2) Adapter protein MecA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7252-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057860
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_001217728.1
S. aureus Adapter protein MecA Protein
Research Use Only
mecA
Recombinant Protein
E. coli
MRIERVDDTT VKLFITYSDI EARGFSREDL WTNRKRGEEF FWSMMDEINE EEDFVVEGPL WIQVHAFEKG VEVTISKSKN EDMMNMSDDD ATDQFDEQVQ ELLAQTLEGE DQLEELFEQR TKEKEAQGSK RQKSSARKNT RTIIVKFNDL EDVINYAYHS NPITTEFEDL LYMVDGTYYY AVHFDSHVDQ EVINDSYSQL LEFAYPTDRT EVYLNDYAKI IMSHNVTAQV RRYFPETTE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
31213749
500 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol