Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Outer capsid protein VP4 Protein
A DNA sequence encoding the Rotavirus A (strain Human/United Kingdom/ST3/1975 G4-P2A[6]-I1-R1-C1-M1-A1-N1-T1-E1-H1) (RV-A) (Rotavirus A (strain St. Thomas 3)) Rotavirus A Outer capsid protein VP4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7052-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16037220
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Rotavirus A Outer capsid protein VP4 Protein
Research Use Only
Full Length
Rotavirus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1 mg
Not determined.
Recombinant Protein
Yeast
AQVSEDIIIS KTSLWKEMQY NRDIIIRFKF NNSIIKLGGL GYKWSEISFK AANYQYNYLR DGEQVTAHTT CSVNGVNNFS YNGGLLPTHF SISRYEVIKE NSYVYVDYWD DSQAFRNMVY VRSLAANLNS VKCSGGNYNF QMPVGAWPVM SGGAVSLHFA GVTLSTQFTD FVSLNSLRFR FSLTVEEPPF SILRTRVSGL YGLPASNPNS GHEYYEIAGR FSLISLVPSN DDY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.