Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque Procalcitonin Rhesus Protein
A cDNA sequence encoding the Procalcitonin Rhesus was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre Procalcitonin Rhesus Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rhesus Macaque
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15922679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13156-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15902679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13156-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15912679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13156-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Procalcitonin Rhesus Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Rhesus Macaque
His
Procalcitonin was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml solution in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASAPFRSALESS PDPATLSEEE ARLLLAALVQ DYVQMKASEL EQEQETEGSS LDSPRSKRCG NLSTCMLGTY TQDFNKFHTF PQTAIGVGAP GKKRDMSSDL ERNRRRYVSM PQDAN
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.