missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque IL 5 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 710622 |
---|---|
Nombre | IL 5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | IL5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924958
|
enQuireBio™
QP10717-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904958
|
enQuireBio™
QP10717-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914958
|
enQuireBio™
QP10717-1MG |
1 mg |
7090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
710622 | |
Research Use Only | |
IL5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IPTEIPASAL VKETLALLST HRTLLIANET LRIPVPVHKN HQLCTEEIFQ GIGTLESQTV QGGTVERLFK NLSLIKKYIG GQKKKCGEER RRVNQFLDYL QEFLGVMNTE WIIES | |
Greater than 98.0% as determined by HPLC and SDS-PAGE. |
IL 5 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 5ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 105 IU/mg. | |
Rhesus Macaque | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4 and 5% Trehalose. |