missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque IL 16 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Especificaciones
Nombre | IL 16 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Fully biologically active when compared to standard. Determined by its ability to chemoattract human CD4+ T-Lymphocytes using a concentration range of 50.0-100.0ng/ml corresponding to a Specific Activity of 10,000-20,000IU/mg. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934678
|
enQuireBio™
QP10694-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914678
|
enQuireBio™
QP10694-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924678
|
enQuireBio™
QP10694-1MG |
1 mg |
7090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
IL 16 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SAASASAASD VSVESSAEAT VYTVTLEKMS AGLGFSLEGG KGSLHGDKPL TINRIFKGAA SEQSETIQPG DEILQLAGTA MQGLTRFEAW NIIKALPDGP VTIVIRRKSL QPKETTAAAD S | |
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Fully biologically active when compared to standard. Determined by its ability to chemoattract human CD4+ T-Lymphocytes using a concentration range of 50.0-100.0ng/ml corresponding to a Specific Activity of 10,000-20,000IU/mg. | |
Rhesus Macaque | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2?m filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |