Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque IL 13 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Especificaciones
Nombre | IL 13 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Rhesus Macaque |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944668
|
enQuireBio™
QP10691-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924668
|
enQuireBio™
QP10691-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934668
|
enQuireBio™
QP10691-1MG |
1 mg |
7090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
IL 13 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Rhesus Macaque | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2?m filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4 containing 5% trehalose. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SPSPVPRSTA LKELIEELVN ITQNQKAPLC NGSMVWSINL TAGVYCAALE SLINVSGCSA IEKTQRMLNG FCPHKVSAGQ FSSLRVRDTK IEVAQFVKDL LVHLKKLFRE GRFN | |
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC analyses. |