Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque Flt3-Ligand Protein
A cDNA sequence encoding the Flt3-Ligand was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5325.00€
Especificaciones
Nombre | Flt3-Ligand Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The ED50 as calculated by the dose-dependant stimulation of the proliferation of human AML5 cells is less than 1.0ng/ml, corresponding to a specific activity of 1,000,000IU/mg. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944428
|
enQuireBio™
QP10617-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924428
|
enQuireBio™
QP10617-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934428
|
enQuireBio™
QP10617-1MG |
1 mg |
5325.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Flt3-Ligand Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TQDCSFQHSP ISSDFAVKIR ELSDYLLQDY PVTVPSNLQD EELCGALWRL VLAQRWMERL KTVAGSKMQG LLERVNTEIH FVTKCAFQHP PSCLRFVQTN ISRLLQETSE QLVALKPWIT RQNFSRCLEL QCQPDSSTLP PPRSPGALEA TALTAPQRP | |
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 as calculated by the dose-dependant stimulation of the proliferation of human AML5 cells is less than 1.0ng/ml, corresponding to a specific activity of 1,000,000IU/mg. | |
Rhesus Macaque | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |