Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat VEGFA-164 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5217-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15915719
  • 207.00€ / 10 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001274037.1
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
VEGFA
Recombinant Protein
E. coli
MAPTTEGEQK AHEVVKFMDV YQRSYCRPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLMRCAGC CNDEALECVP TSESNVTMQI MRIKPHQSQH IGEMSFLQHS RCECRPKKDR TKPEKHCEPC SERRKHLFVQ DPQTCKCSCK NTDSRCKARQ LELNERTCRC DKPRR
VEGFA-164 Protein
10 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Rat VEGFA-164 bioactivity tested in HUVEC assay. Rat VEGFA-164 induces HUVEC proliferation (typical ED50 is ? 10 ng/ml).
Rat
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Videos