missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat VEGFA-164 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 5600.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001274037.1 |
---|---|
Nombre | VEGFA-164 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | VEGFA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935719
|
enQuireBio™
QP5217-2UG |
2 μg |
112.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915719
|
enQuireBio™
QP5217-10UG |
10 μg |
263.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905719
|
enQuireBio™
QP5217-100UG |
100 μg |
730.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945719
|
enQuireBio™
QP5217-500UG |
500 μg |
3430.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925719
|
enQuireBio™
QP5217-1MG |
1 mg |
5600.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001274037.1 | |
Research Use Only | |
VEGFA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPTTEGEQK AHEVVKFMDV YQRSYCRPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLMRCAGC CNDEALECVP TSESNVTMQI MRIKPHQSQH IGEMSFLQHS RCECRPKKDR TKPEKHCEPC SERRKHLFVQ DPQTCKCSCK NTDSRCKARQ LELNERTCRC DKPRR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
VEGFA-164 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat VEGFA-164 bioactivity tested in HUVEC assay. Rat VEGFA-164 induces HUVEC proliferation (typical ED50 is ? 10 ng/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |