Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Type-2 angiotensin II receptor Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Type-2 angiotensin II receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5626-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936529
  • 600.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
29-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_036626.1
Type-2 angiotensin II receptor Protein
100 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
24182
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Agtr2
Recombinant Protein
E. coli
MKDNFSFAAT SRNITSSLPF DNLNATGTNE SAFNCSHKPA DKHLE