Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Tpc1808 Protein
A cDNA sequence encoding the Tpc1808 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | Tpc1808 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Rat |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914719
|
enQuireBio™
QP13791-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934719
|
enQuireBio™
QP13791-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924719
|
enQuireBio™
QP13791-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Tpc1808 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
His | |
The Tropic-1808 was lyophilized from 1X PBS, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSYYHHHHHHMNLAQIAALNQISNLNAIRVGQVLKVSNAAGSNNTQNTTQPSAGVPTNTASSTTGYTVKSGDTLSAIAAANGVSLANLLSWNNLSLQAIIYPGQKLTIQNANNATVTTPNAPTSTPTVMPSTNGSYTVKSGDTLYGIAAKLGTNVQTLLSLNGLQLSSTIYVGQVLKTTGAVAGAGTATSTPTPVTPTVSKPAAANGVSTAGLSAAQAAWLRTAVVDAQAATAGTGVLASVTVAQAILESGWGQSALASAPYHNFNLYLIKVKNTWKLMTLLLS | |
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |