Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Thyroxine 5-deiodinase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Thyroxine 5-deiodinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre Thyroxine 5-deiodinase Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada Rat
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16047780 Ver documentos enQuireBio™
QP7221-YE-10UG
10 μg 245.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
16087780 Ver documentos enQuireBio™
QP7221-YE-50UG
50 μg 342.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
16037780 Ver documentos enQuireBio™
QP7221-YE-100UG
100 μg 600.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
16067780 Ver documentos enQuireBio™
QP7221-YE-200UG
200 μg 985.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
16077780 Ver documentos enQuireBio™
QP7221-YE-500UG
500 μg 1705.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
16057780 Ver documentos enQuireBio™
QP7221-YE-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Thyroxine 5-deiodinase Protein
His
Rat
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_058906.3
Recombinant Protein
Yeast
DFLCIRKHFL RRRHPDHPEP EVELNSEGEE MPPDDPPICV SDDNRLCTLA SLKAVWHGQK LDFFKQAHEG GPAPNSEVVR PDGFQSQRIL DYAQGTRPLV LNFGSCTUPP FMARMSAFQR LVTKYQRDVD FLIIYIEEAH PSDGWVTTDS PYVIPQHRSL EDRVSAARVL QQGAPGCALV LDTMANSSSS AYGAYFERLY VIQSGTIMYQ GGRGPDGYQV SELRTWLERY DEQLHGTRPR RL
29475
Dio3