Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Thyroxine 5-deiodinase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Thyroxine 5-deiodinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7221-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16087780
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_058906.3
Thyroxine 5-deiodinase Protein
Research Use Only
Dio3
Recombinant Protein
Yeast
DFLCIRKHFL RRRHPDHPEP EVELNSEGEE MPPDDPPICV SDDNRLCTLA SLKAVWHGQK LDFFKQAHEG GPAPNSEVVR PDGFQSQRIL DYAQGTRPLV LNFGSCTUPP FMARMSAFQR LVTKYQRDVD FLIIYIEEAH PSDGWVTTDS PYVIPQHRSL EDRVSAARVL QQGAPGCALV LDTMANSSSS AYGAYFERLY VIQSGTIMYQ GGRGPDGYQV SELRTWLERY DEQLHGTRPR RL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29475
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol