Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Thrombopoietin / THPO Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Thrombopoietin / THPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8583-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055411
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_112395.1
Thrombopoietin / THPO Protein
Research Use Only
THPO
Recombinant Protein
E. coli
SPVPPACDPR LLNKLLRDSY LLHSRLSQCP DVNPLSIPVL LPAVDFSLGE WKTQTEQSKA QDILGAVSLL LEGVMAARGQ LEPSCLSSLL GQLSGQVRLL LGALQGLLGT QLPPQGRTTA HKDPSALFLS LQQLLRGKVR FLLLVEGPAL CVRRTLPTTA VPSRTSQLLT LNK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
108348162
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol