Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Suppressor of cytokine signaling 3 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Suppressor of cytokine signaling 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_446017.1
ID de gen (Entrez) 89829
Nombre Suppressor of cytokine signaling 3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16055310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6713-YE-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16095310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6713-YE-500UG
500 μg
2195.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16065310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6713-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6713-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16005320
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6713-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16075310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6713-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_446017.1
Suppressor of cytokine signaling 3 Protein
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
89829
Research Use Only
Socs3
Recombinant Protein
Yeast
MVTHSKFPAA GMSRPLDTSL RLKTFSSKSE YQLVVNAVRK LQESGFYWSA VTGGEANLLL SAEPAGTFLI RDSSDQRHFF TLSVETQSGT KNLRIQCEGG SFSLQSDPRS TQPVPRFDCV LKLVHHYMPP PGAPSFSLPP TEPSFEVQEQ PPAQALPGGT PKRAYYIYSG GEKIPLVLSR PLSSNVATLQ HLCRKTVNGH LDSYEKVTQL PGPIREFLDQ YDAPL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.