missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat SULT1A1 / STP1 Protein

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) SULT1A1 / STP1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6747-ec-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16055540

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_114022.1
SULT1A1 / STP1 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Rat
His-Myc
Tris-based buffer, 50% glycerol
83783
Greater than 81.5% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SULT1A1
Recombinant Protein
E. coli
MEFSRPPLVH VKGIPLIKYF AETIGPLQNF TAWPDDLLIS TYPKSGTTWM SEILDMIYQG GKLEKCGRAP IYARVPFLEF KCPGVPSGLE TLEETPAPRL LKTHLPLSLL PQSLLDQKVK VIYIARNAKD VVVSYYNFYN MAKLHPDPGT WDSFLENFMD GEVSYGSWYQ HVKEWWELRH THPVLYLFYE DIKENPKREI KKILEFLGRS LPEETVDSIV HHTSFKKMKE NCMTNYTTIP TEIMDHNVSP FMRKGTTGDW KNTFTVAQNE RFDAHYAKTM TDCDFKFRCE L
Videos
Documentos