Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SerpinB2 / PAI-2 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) SerpinB2 / PAI-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_067728.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 60325 |
Nombre | SerpinB2 / PAI-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16044960
|
enQuireBio™
QP6669-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16064960
|
enQuireBio™
QP6669-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16054960
|
enQuireBio™
QP6669-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074960
|
enQuireBio™
QP6669-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16084960
|
enQuireBio™
QP6669-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16094960
|
enQuireBio™
QP6669-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_067728.1 | |
SerpinB2 / PAI-2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
60325 | |
Research Use Only | |
Serpinb2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEELSMANTM FALNLLKQIE QSNSTQNIFI SPWSISSTLA IVFLGAQANT EEQMAKVLNF DKIGSYDLTP GNPENFHGCD FAQHIQRDNY PVAILQAQAR DKIHSAFSSL SSTINTPRLG DYLLESANKL FGEKSARFKE EYIQRCKKYY STEPEAVDFL ECANEARKKI NSWVKTQTKG EIPNLLPEGS VDEDTKMVLV NTIYFKGRWK TPFQKRLNGL YPFRVNLNES KPVQMMYLRE KLNIGYIKDL KTQILELPYI GNISMFLLLP DEIEDSSTGL EMLEREINFD NFNKWISKET LDEDDVLVYI PKFKLAQNYE LKPILQRMGM EDAFNKGKAD FSGMSESNDL FLSEVFHQAT VDVNEEGTVA AGGTGAVMTG RTGHGGPQFV ADHPFLFFIM NNITRTILFV GRFSSP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |