Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SerpinB2 / PAI-2 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) SerpinB2 / PAI-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6669-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16094960
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_067728.1
SerpinB2 / PAI-2 Protein
Research Use Only
Serpinb2
Recombinant Protein
E. coli
MEELSMANTM FALNLLKQIE QSNSTQNIFI SPWSISSTLA IVFLGAQANT EEQMAKVLNF DKIGSYDLTP GNPENFHGCD FAQHIQRDNY PVAILQAQAR DKIHSAFSSL SSTINTPRLG DYLLESANKL FGEKSARFKE EYIQRCKKYY STEPEAVDFL ECANEARKKI NSWVKTQTKG EIPNLLPEGS VDEDTKMVLV NTIYFKGRWK TPFQKRLNGL YPFRVNLNES KPVQMMYLRE KLNIGYIKDL KTQILELPYI GNISMFLLLP DEIEDSSTGL EMLEREINFD NFNKWISKET LDEDDVLVYI PKFKLAQNYE LKPILQRMGM EDAFNKGKAD FSGMSESNDL FLSEVFHQAT VDVNEEGTVA AGGTGAVMTG RTGHGGPQFV ADHPFLFFIM NNITRTILFV GRFSSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
60325
50 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol