Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SerpinA1 / A1AT Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) SerpinA1 / A1AT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6666-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054940
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_071964.2
SerpinA1 / A1AT Protein
Research Use Only
Serpina1
Recombinant Protein
Yeast
EDAQETDTSQ QDQSPTYRKI SSNLADFAFS LYRELVHQSN TSNIFFSPMS ITTAFAMLSL GSKGDTRKQI LEGLEFNLTQ IPEADIHKAF HHLLQTLNRP DSELQLNTGN GLFVNKNLKL VEKFLEEVKN NYHSEAFSVN FADSEEAKKV INDYVEKGTQ GKIVDLMKQL DEDTVFALVN YIFFKGKWKR PFNPEHTRDA DFHVDKSTTV KVPMMNRLGM FDMHYCSTLS SWVLMMDYLG NATAIFLLPD DGKMQHLEQT LTKDLISRFL LNRQTRSAIL YFPKLSISGT YNLKTLLSSL GITRVFNNDA DLSGITEDAP LKLSQAVHKA VLTLDERGTE AAGATVVEAV PMSLPPQVKF DHPFIFMIVE SETQSPLFVG KVIDPTR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24648
50 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol